Zellkulturflaschen, mit zwei Seitenhälsen, Celstir®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
Celstir®
734-3006EA 590 EUR
734-3006 734-3007 734-3008 734-3009 734-3013 734-3014 734-3010 734-3011 734-3012
Zellkulturflaschen, mit zwei Seitenhälsen, Celstir®, WHEATON®
Kolben Spinnerkolben
Flasche aus Borosilikatglas, PTFE, Glasrührer, PTFE, und silikonbeschichteter Verschluss
  • Einstellbarer Flächenrührer für besseres Mischen
  • Der Rührer tritt nicht über den oberen Verschluss hinaus, was Platz im Inkubator spart und das Kontaminationsrisiko reduziert
  • Zusätzliche Bodennoppen bei den Flaschen ab 125 ml verbessern die Zirkulation und reduzieren das Ansammeln von Zellen in der Flaschenmitte
  • Die Flaschen ab 500 ml besitzen einen 45-mm-Seitenhals, der als Belüftung, Medieneinlass/-auslass, Beimpfungszugang, pH-Sonden-Eingang usw. verwendet werden kann
Die Flaschen mit zwei Celstir® Seitenhälsen eignen sich ideal für Mikrocarrier- und Suspensionskulturen wie Insektenzellen, Hybridome und angepasste Zelllinien.