Mikrocarrier-Spinnerflasche, Magna-Flex®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
356831 356830 356832 356834 356837 356839
734-3001EA 674 EUR
734-3001 734-3000 734-3002 734-3003 734-3004 734-3005
Mikrocarrier-Spinnerflasche, Magna-Flex®, WHEATON®
Kolben Spinnerkolben
Borosilikatglas.
  • Zwei große Seitenhälse mit Schraubverschlüssen erleichtern die Probenentnahme
  • Die Flaschen ab 500 ml verfügen über 45-mm-Seitenhälse, die als Belüftung, Ein- oder Auslass von Medien, Beimpfungszugang, pH-Sonden-Eingang usw. verwendet werden können
  • Alle Flaschen besitzen einen Headspace von mindestens 1:1
  • Eine herausnehmbare Edelstahlklemme blockiert den Rührer bei der Handhabung der Flasche oder beim Abfüllen von Flüssigkeiten, um so Schäden an den Zellen oder Mikrocarriern zu vermeiden
  • Die Flaschen mit 125 bis 1000 ml sind mit einer Prägung in 50-ml-Schritten versehen, die Flaschen mit 3000 bis 6000 ml in Schritten von 500 ml
Die Flaschen verfügen über einen flexiblen runden Rührer, der über dem Flüssigkeitsniveau befestigt ist und sich um eine Vertiefung im Flaschenboden dreht. Die Flaschen kommen vorwiegend bei Mikrocarrier-Kulturen zum Einsatz. Das Rührsystem erhöht die Mischeffizienz, sorgt für eine sanfte und gleichmäßige Bewegung in der Flasche und hält die Carrier in der Suspension.