ERLENMEYER-CAP-Kappen
Lieferant: LUDI
184115393 184115391 184115392
391-0951EA 54.7 EUR
391-0951 LUDI184115391 LUDI184115392
ERLENMEYER-CAP-Kappen
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Aluminium, eloxiert.
  • Federn aus Chromnickelstahl
  • Die Federn klemmen an der Gefäß-Außenwand
  • Autoklavierbar