Zubehör Saugflaschen, Büchner, mit Schlaucholive mit Schraubgewinde
Lieferant: DWK Life Sciences
292201009 292585407
519-4312EA 1.7 EUR
519-4312 519-4311
Zubehör Saugflaschen, Büchner, mit Schlaucholive mit Schraubgewinde
Kolben Saugflaschen
Montageset: mit gerader Kunststoff-Olive aus PP und Dichtung aus Silikonkautschuk.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable