Kolben, flacher Boden mit Normschliff
Lieferant: Lenz
271-1205EA 38.96 EUR
271-1205 201-1311 271-1206 201-1212 201-1201 201-1213 201-1202 201-1312 201-1313 201-1203 201-1214 201-1204 201-1314 201-1211 201-1315 201-1316
Kolben, flacher Boden mit Normschliff
Kolben Stehkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Beschriftungsfeld.
Standards: DIN 12348