Jodzahl-Kolben mit Normschliff und Sechskant-Glashohlstopfen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 17.2 EUR
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Jodzahl-Kolben mit Normschliff und Sechskant-Glashohlstopfen
Kolben Jodzahlkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Beschriftungsfeld.