Rundkolben mit Normschliff
Lieferant: VITLAB
107897 107797 107997
214-1422EA 113 EUR
214-1422 214-1421 214-1423
Rundkolben mit Normschliff
Kolben Rundkolben
PFA, durchscheinend.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von −270 bis +250 °C
  • Autoklavierbar
Auch als Sicherheitskolben für Rotationsverdampfer einsetzbar.