Kolben, runder Boden, mit zwei Hälsen und Quickfit® Normschliff
Lieferant: SciLabware
FR250/3S/2A FR500/3S/2A FR25/1S/1A FR50/1S/1A FR100/3S/1A FR100/3S/2A S/3L5086 FR250/3S/1A FR1L/3S/2A FR1L/3S/1A FR500/3S/1A
201-2360EA 49.8 EUR
201-2360 201-8541 201-0609 201-0564 201-0563 201-0608 201-0492 201-0713 BIBBFR1L/3S/2A BIBBFR1L/3S/1A BIBBFR500/3S/1A
Kolben, runder Boden, mit zwei Hälsen und Quickfit® Normschliff
Kolben Rundkolben
PYREX®, Borosilikatglas, mit zwei Hälsen, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Gerader Mittelhals und ein abgewinkelter Seitenhals. Mit mattweißem Beschriftungsfeld.
Standards: ISO 1773, BS 6352