Nitrogen Receivers (Schlenk Tubes)
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03370149 03370213 03370222 03370237 03370113 03370122 03370128 03370137 03370228 03370249
LENZ03370149EA 72.4 EUR
LENZ03370149 LENZ03370213 LENZ03370222 LENZ03370237 201-1161 LENZ03370122 LENZ03370128 LENZ03370137 LENZ03370228 LENZ03370249
Nitrogen Receivers (Schlenk Tubes)
Kolben Stickstoffkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Kegelschliffhülse- oder Kern und NS-Seitenhahn mit Schlaucholive.