Rotationsverdampfer-Kolben
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03042937 03042949 03042958 03042970 03042973 03042976 03042928 03044037 03044028 03044049 03044058 03044070 03044073 03044076 03041422 03041410 03041413 03041428
201-0324EA 24.7 EUR
201-0324 201-0325 201-0326 201-0327 201-0328 531-9127 201-0323 531-0832 531-0831 531-0833 531-0834 531-0828 531-0829 531-0830 LENZ03041422 LENZ03041410 LENZ03041413 LENZ03041428
Rotationsverdampfer-Kolben
Kolben Rotationsverdampferkolben
DURAN®, klar oder kunststoffbeschichtet.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliffhülse NS 29/32, birnenförmig, zentriert, starkwandig. Passend für alle Standard-Rotationsverdampfer. Mit weißem Beschriftungsfeld.