Kolben, runder Boden enger oder weiter Hals, Bördelrand, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
217211706 217212402 217213604 217215408 217216404 217216807 217217109 217217306 217217709 217218602 217219101 217412407 217414408 217415404 217416306 217416409 217416803 217417105 217417302 217417602 217418607 217419106 217214403 217218705 217413609
214-2105EA 13.4 EUR
214-2105 214-2110 214-2115 214-2125 214-2130 214-2135 214-0146 214-2145 214-2150 214-2155 214-2160 214-2210 214-2220 214-2225 214-2231 214-2230 214-2235 214-2240 214-2245 214-2251 214-2255 214-2260 214-2120 214-0427 214-2215
Kolben, runder Boden enger oder weiter Hals, Bördelrand, DURAN®
Kolben Rundkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld. Kolben mit einem äußeren Halsdurchmesser von mehr als 65 mm haben verstärkte Ränder.
*Nicht-DIN ISO Größe
DIN EN ISO 24450 (wide mouth)
Standards: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN EN ISO 24450 (Weithals)