Messkolben, Klasse B
Lieferant: KARTELL
1484 1485 1486 1487 1488 1489
612-3000EA 20 EUR
612-3000 612-3001 612-3002 612-3003 612-3004 612-3005
Messkolben, Klasse B
Kolben Messkolben
PP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PE.
  • Kein Meniskus, daher sehr leichte Ablesbarkeit gewährleistet
  • Durchscheinend, bei +20 °C kalibriert
  • Autoklavierbar, keine chemische Absorption, nicht benetzende Oberfläche