Messkolben, trapezförmig, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
36401 36402 36403 36404 36406 36407 36408
612-5045EA 44.6 EUR
612-5045 612-5046 612-5047 612-5048 612-5049 612-5050 612-5051
Messkolben, trapezförmig, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf 'In'
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
*Weithals
Standards: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Auf Wunsch sind die Messkolben auch mit Einzelzertifikat, einem USP-Einzelzertifikat oder einem DAkkS Kalibrierzertifikat lieferbar.