Messkolben, Klasse B, weiße Graduierung, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 EUR
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Messkolben, Klasse B, weiße Graduierung, SILBERBRAND
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
*Weithals.
Standards: DIN EN ISO 1042