Messkolben, Klasse B
Lieferant: KARTELL
2485 2486 2487 2488 2489
612-3006EA 32.4 EUR
612-3006 612-3007 612-3008 612-3009 612-3010
Messkolben, Klasse B
Kolben Messkolben
PMP (TPX®), transparent, mit NS-Stopfen aus PE.
  • Autoklavierbar
  • Für Arbeitstemperaturen bis 170 °C
  • Mit NS-Stopfen