Messkolben zur Zuckeruntersuchung nach Kohlrausch
Lieferant: HIRSCHMANN
2970180 2970185
612-3524EA 36.3 EUR
612-3524 612-3525
Messkolben zur Zuckeruntersuchung nach Kohlrausch
Kolben Messkolben
DURAN®, konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).
  • Justiert auf 'In'
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Konformitätsbescheinigt; Entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmannlab.de kostenlos erhältlich