Strömungsanzeiger
Lieferant: BURKLE
8720-2002 8720-2003 8720-2005 8720-1003 8720-1002 8720-1005
618-1121EA 13.8 EUR
618-1121 618-1122 618-1120 618-1112 618-1111 618-1110
Strömungsanzeiger
Durchflussanzeiger
Diese Flügelrad-Strömungsanzeiger ermöglichen eine klare Visualisierung der Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen in Schläuchen.
  • Farbkodierung: Rot/Schwarz/Blau
  • Strömungsanzeiger in beide Durchflussrichtungen, kann in jedem Winkel montiert werden
  • Flügelrad beginnt sich bei 150 ml/Minute zu drehen
LiquiMobil aus SAN: geeignet für Kühlkreisläufe, zur deutlichen Reduzierung des Wasserverbrauchs. Max. Betriebstemperatur 30 °C.
CheMobil aus PMP: chemikalienbeständig, daher für viele Flüssigkeiten geeignet. CheMobil ist dampfsterilisierbar. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Druckbelastbar max.: 2 bar
Für Schläuche von 6 - 11 mm Innendurchmesser
Dimensions: 88×15×40 mm
Bitte beachten LiquiMobil kann nicht mit aggressiven Flüssigkeiten verwendet werden; CheMobil eignet sich nicht für starke Säuren, Basen und Lösungsmittel.