Gewebepinzetten
Lieferant: BOCHEM
1152 1150 1151 1153
232-0003EA 7.1 EUR
232-0003 232-0001 232-0002 232-0004
Gewebepinzetten
Pinzetten
Edelstahl.
  • Mit kleinen Haken (1:2) an den Pinzettenenden
  • Zum Fassen und Halten von leicht verletztem Gewebe bei Operationen