Pinzetten
Lieferant: OUTILS RUBIS
K6 K35A KR K2A K7
232-1313EA 18.3 EUR
232-1313 232-1317 232-1319 232-0210 232-0204
Pinzetten
Pinzetten
PBTP mit 20% Glasfiberverstärkung, weiß. Universalpinzetten für eine Vielzahl von Anwendungen in Labor und Elektronik.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, antimagnetisch, hohe mechanische Festigkeit
  • Hohe Isolierwerte
  • Temperaturbeständig bis 210 °C (kurzzeitig)