Deckglaspinzetten
Lieferant: HAMMACHER KARL
HWC147-10 HWC149-16
232-2200EA 51.3 EUR
232-2200 232-2183
Deckglaspinzetten
Pinzetten
Wironit-Stahl (18/12 Edelstahl mit 18% Chrom und 10 - 12% Nickel).
  • Für mikroskopische Objektträger
  • Rostbeständig
  • Anti-magnetisch