Präzisionspinzette
Lieferant: BOCHEM
1640 1641
232-0009EA 9.9 EUR
232-0009 232-0010
Präzisionspinzette
Pinzetten
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Besonders präzise gearbeitete Pinzetten für eine Vielzahl von Verwendungen in Labor, Produktion etc.
  • Extra spitz, Spitzen ohne Riefen
  • Selbstspannend