Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: NICKEL ELECTRO
FUNSS100H FUNSS150H FUNSS200H
NICKFUNSS100HEA 22.8 EUR
NICKFUNSS100H NICKFUNSS150H 221-0165
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Edelstahl
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, extrem temperaturbeständig
  • Mit Luftkanal zur Ableitung der Behälterluft
  • Autoklavierbar
Mit glatten Innenwänden. Robust und stark. Universaltrichter für die vielfältigsten Anwendungen. Hängeösen zur einfacheren Lagerung.