Analysentrichter mit langem Stiel
Lieferant: Bel-Art
SCIENCEWARE®
221-1247EA 69.8 EUR
221-1247 221-0279 221-1243 221-1244 221-1245 221-1246
Analysentrichter mit langem Stiel
Trichter Filtertrichter Analysentrichter
PMP, glasklar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis 177 °C
  • Vertikale Außenrippen verhindern Luftschleuse
Urbanti-Trichter mit internen, spiralförmigen Rippen zur Schnellfiltration. Durch die Rippen entsteht ein Wirbeleffekt, der den Flüssigkeitsdurchfluss vielfach beschleunigt. Auch bei Einsatz der Trichter mit Standard-Filterpapier bleibt der Effekt erhalten. Ein Lufteinschluss zwischen Filterpapier und Trichter wird verhindert.