Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
221-1721EA 16.3 EUR
221-1721 221-1731 221-1723 221-1722 KAVA632413001250 221-1725 221-1724 221-1727 221-1726 221-1729 221-1728 KAVAN632421001030 KAVAN632421001041 KAVAN632421001060 KAVAN632421001071 KAVAN632421001050 KAVAN632421001081 KAVA632413001200 VTRB632413001230 KAVAN632421001100 KAVAN632421001086 221-1730
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Borosilikatglas, Grad 3.3.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit glatten Innenwänden.
Standards: DIN 12445 und ISO 4798