Trichter, mit langem Stiel, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 26.8 EUR
221-0142 221-0143 221-1181
Trichter, mit langem Stiel, DURAN®
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
DURAN®, Borosilikatglas 3,3, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit glatten Innenwänden Öffnungswinkel 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Standards: DIN ISO 4798 (außer 221-0143 und 221-1181)