Fasstrichter
Lieferant: VITLAB
41794 41894 41994 42393 42294
221-1411EA 8.2 EUR
221-1411 221-1412 221-1413 221-1415 221-1414
Fasstrichter
Trichter Filtertrichter Fasstrichter
PP oder HDPE, transparent.
  • Sehr gute (PP) bzw. gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE)
  • Siebeinlage aus Edelstahl/Aluminium für die Größen 200 und 250 mm separat verfügbar
  • Schnelle und einfache Reinigung
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable