Trichter, mikro, SP, Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F146850024 F146850028 F146850035
221-1248EA 83.4 EUR
221-1248 221-1249 221-1250
Trichter, mikro, SP, Bel-Art
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PP
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Zum Füllen von Büretten und kleinen Flaschen geeignet.  