Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: Kartell
Kartell
221-1523EA 6.9 EUR
221-1523 221-1522 221-1525 221-1524 221-0080 221-0081 221-0082 221-1263 221-1521
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit erhöhtem Rand zur Vermeidung von Überfluss
  • Außenrippen für den ungehinderten Abzug der Luft beim Filtrieren
Mit glatten Innenwänden. Robust und stark. Universaltrichter für die vielfältigsten Anwendungen. Hängeösen zur einfacheren Lagerung.