Pulvertrichter, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213543804 213544603 213545102 213545505 213546107 213544106 213543307
221-1700EA 15.7 EUR
221-1700 221-1605 221-1702 221-1703 221-1704 221-1701 221-0281
Pulvertrichter, DURAN®
Trichter Pulvertrichter
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz in Anwendungen die eine gute thermische Beständigkeit erfordern
  • Einfache und schnelle Reinigung
Mit glatten Innenwänden. Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Auch für Flüssigkeiten geeignet. Trichterrand geschliffen und feuerpoliert.