Trichter für Kegelschliffe
Lieferant: Brand
94910 94905 94915
241-0232EA 60 EUR
241-0232 241-0231 221-0166
Trichter für Kegelschliffe
Trichter Filtertrichter Trichter für Kegelschliffe
PP, durchscheinend.
  • Ideal zum Einfüllen flüssiger oder pulvriger Reagenzien in Mehrhalskolben
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
The funnel body is flattened on the side and the end of the shaft is shaped to fit conical ground joints.