Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04172814 04174914 04175814 04177014 04172811 04173711 04173714 04172211
201-1125EA 78.7 EUR
201-1125 201-1127 201-1128 201-1129 201-1124 271-5123 201-1126 LENZ04172211
Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
DURAN® Borosilikatglas 3.3, mit massivem PTFE-Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Cylindrical shape. With standard ground joint cone and socket. Clearly visible white divisions for approximate volume reading.
DIN ISO 4800
Standards: DIN ISO 4800