Tropftrichters, zylindrisch, ohne Druckausgleich, Bibby
Lieferant: SciLabware
3590/02 3590/04 3590/06 3590/08 3590/01
BIBB3590/02EA 112 EUR
BIBB3590/02 BIBB3590/04 BIBB3590/06 BIBB3590/08 BIBB3590/01
Tropftrichters, zylindrisch, ohne Druckausgleich, Bibby
Trichter Tropftrichter
PYREX®, borosilicate glass.
  • Interchangeable glass key
  • High chemical temperature resistance
  • Double graduated white scale showing approximate volume contained/dispensed
Cylindrical shape, with standard ground joint socket and stopper.
Standards: ISO 4800 type 4