Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04354914 04355814 04357014 04353714 04352814 04352211 04352811 04353711
271-5164EA 103 EUR
271-5164 271-5165 271-5166 271-5163 271-5162 271-5154 271-5152 271-5153
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit Glasschlüssel.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Kern und Normschliff-Hülse. Mit Graduierung zum Ablesen des ungefähren Volumens. Hahnküken mit Gewindesicherung.