Vakuumfiltrationseinheiten
Lieferant: Sartorius
16306 16315
516-7015EA 201 EUR
516-7015 511-0132
Vakuumfiltrationseinheiten
Trichter Membranfiltertrichter
Borosilikat-Glas, Aluminiumklammer, autoklavierbar.
Vakuumfiltrationseinheit für Partikelprüfung, Klarfiltration und Hybridisierung.
516-7015: mit Glas-Filterhalter mit Fritte
511-0132: mit Edelstahl-Filterhalter, PTFE-ummantelt