Trichter
Lieferant: Sartorius
6981002 6981065
516-7033EA 359 EUR
516-7033 516-7034
Trichter
Trichter Membranfiltertrichter
Edelstahl, autoklavierbar.
Zur Verwendung mit Filterhaltern zur Kolonienzählung.
Bestellinformation: Lieferung mit Trichter und Klemme (Deckel und Dichtung müssen separat bestellt werden).