Scheidetrichter nach Gilson
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04030028 04030037 04030049 04030058 04030070 04030073 04030128 04030137 04030149 04030158 04030170 04030173
527-1501EA 75.3 EUR
527-1501 527-1502 527-1503 527-1504 527-1505 527-0024 527-1506 527-1507 527-1508 527-1509 527-1510 527-0025
Scheidetrichter nach Gilson
Trichter Scheidetrichter
DURAN®, borosilikatglas mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Stiel. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Ohne Graduierung.