Scheidetrichter, konisch
Lieferant: SciLabware
2190/02M 2190/04M 2190/06M 2190/08M 2190/10M 2190/01M
511-0760EA 91.8 EUR
511-0760 511-0761 511-0762 511-0763 511-0764 532-0103
Scheidetrichter, konisch
Trichter Scheidetrichter
PYREX®, Borosilikatglas, mit Glasstopfen.
Mit Normschliffstopfen aus Glas und PE, sowie auswechselbarem PTFE-Hahnküken. Ohne Graduierung.