Tropftrichter, birnenförmig, mit Druckausgleich, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
DE100/22 DE250/32 DE250/33
201-8361EA 210 EUR
201-8361 201-8363 201-8364
Tropftrichter, birnenförmig, mit Druckausgleich, Quickfit®
Trichter Tropftrichter
PYREX®, borosilicate glass.
  • Rotaflo® stopcock features chemically resistant PTFE keys
  • High chemical and temperature resistance
Pear shaped, with standard ground joint socket and Rotaflo® stopcock. Used when liquids have to be introduced into vessels under vacuum.
Cone sizes are under Joint size (NS) column.
Standards: DIN ISO 4800
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable