Reinraumhandschuhe, Latex/Nitril/Neopren, AdvanTech 522
Lieferant: MAPA
34522320 34522328 34522329
112-0722EA 12.6 EUR
112-0722 112-0723 112-0724
Reinraumhandschuhe, Latex/Nitril/Neopren, AdvanTech 522
Handschuhe
Diese anatomisch geformten, flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhe bestehen aus einem Latex/Neopren/Nitril-Gemisch und verfügen über eine chlorinierte Innenseite sowie eine griffige Oberfläche an Handinnenfläche und Fingern. Die Handschuhe sind frei von Puder, Silikon und Paraffin.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Spezielle Mischung aus drei Polymeren: Hoher Schutz gegen die in Reinräumen häufig verwendeten Chemikalien
  • Reduktion der Partikel und reaktiven lonen durch eine spezielle Formulierung und durch Spülen in deionisiertem Wasser
  • Regelmäßige Testung auf Partikel und Auswaschstoffe
  • Sicherer Griff in feuchter Umgebung dank griffigem Design auf der Außenseite
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5.
Length: 610 mm
Thickness: 0,5 mm
Colour: Natural
Standards: EN ISO 374-1 Typ B (KST), EN ISO 374-5, EN 388 (1110X); Kat. III