Operationshandschuhe, Latex, steril, Sempermed® Supreme
Lieferant: SEMPERIT TECHN PROD
822751721 822751821 822751801 822751701 822751621
112-0109EA 105 EUR
112-0109 112-0110 112-3134 112-3133 112-0108
Operationshandschuhe, Latex, steril, Sempermed® Supreme
Handschuhe
Weiße, pH-neutrale OP-Handschuhe mit Rollrand.
  • Ungepudert, mikroraue Oberfläche
  • Sehr gute Hautverträglichkeit dank synthetischer Innenbeschichtung
  • Trotz Puderfreiheit sehr leicht anziehbar, auch mit nassen Händen
  • Hohe Bequemlichkeit, keine Ermüdungserscheinungen durch zu enge OP-Handschuhe
  • Mikroraue Oberfläche sorgt für einen sicheren Griff und ausgezeichnetes Tastgefühl, selbst bei doppelter Behandschuhung
Length: 270 - 285 mm
Thickness: 0,19 - 0,24 mm (in hand area, measured singly)
Colour: White
EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Standards: EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Verpackung: Linker und rechter Handschuh gestulpt in faserfreiem Innenbeutel, eingesiegelt im medizinischen Peel-Pack, ozondicht.