Reinraumhandschuhe, Latex, steril, BioClean Extra™
Lieferant: Nitritex
BLAS-L BLAS-M BLAS-S BLAS-XL BLAS-L-P1
112-3078EA 822 EUR
112-3078 112-3079 112-3080 112-3081 NITRBLAS-L-P1
Reinraumhandschuhe, Latex, steril, BioClean Extra™
Handschuhe
Beidseitig tragbare Reinraum-Handschuhe mit Rollrand. Die Handschuhe eignen sich zur doppelten Behandschuhung.
  • Steril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Erweiterte Länge bietet Schutz bis zum Ellbogen
  • Proteinkonzentration unter 50 µg/g
  • Erweitertes Extrahieren in purem, deionisiertem Wasser gewährleistet extrem niedrige Konzentrationen von Chloriden und extrahierbaren Metallen
  • Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem Karton (ITF-14), der die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme ermöglicht
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklasse 10, ISO 4 bzw. M 2.5.
Length: 400 mm
Thickness: 0,10 mm (cuff); 0,13 mm (palm); 0,16 mm (fingers)
Colour: Natural
Standards: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006.
Für den Kontakt mit jeglichen Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Verpackung: 1 Paar mit Rollrand pro Kunststoff-Innentasche; 1 Innentasche pro EasyTear™ PE-Beutel; 10 Paar pro versiegelten PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro Karton (200 Paar).