Diese beidseitig tragbaren Reinraum-Handschuhe mit Rollrand können sowohl in medizinischen als auch in Laborumgebungen verwendet werden.
- Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
- Proteinkonzentration unter 50 µg/g
- Erweiterte Länge für Ellbogen-Schutz
- Latex zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und Komfort aus
- Erweitertes Extrahieren in purem deionisierten Wasser gewährleistet extrem niedrige Konzentrationen von Chloriden und extrahierbaren Metallen
- Jede Größe mit individuellem Barcode auf dem 50-Paar-Außenbeutel (EAN-13) und dem äußeren Karton (ITF-14), Code ermöglicht die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 bzw. M3.5.
Length: 400 mm
Colour: White
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Standards: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem inneren Polybeutel; 1 innerer Polybeutel pro versiegeltem äußeren Polybeutel; 10 äußere Polybeutel pro Karton (1000 Stück).