Reinraumhandschuhe, Latex, steril, BioClean Alpha™
Lieferant: Nitritex
AL300-60 AL300-65 AL300-70 AL300-75 AL300-80 AL300-85 AL300-90
112-3055EA 439 EUR
112-3055 112-3056 112-3057 112-3058 112-3059 112-3060 112-3061
Reinraumhandschuhe, Latex, steril, BioClean Alpha™
Handschuhe
Diese handspezifischen Latex-Handschuhe mit Rollrand sind anatomisch geformt.
  • Sterile, powder-free, textured surface
  • Extra thick cuff to reduce the incidence of tearing when donning
  • Protein level less than 50 µg/g
  • Each size carries a unique barcode on the carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
  • Cuff marking: Ink Print Size and L or R
  • AQL 1,5
  • Standard compliance: PPE, Cat III EN ISO 374 Type B
Suitable for use in Class 10, ISO 4 or EU GMP Grade A cleanrooms.
Length: 300 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff); 0,21 mm (palm); 0,23 mm (fingers)
Colour: White
Standards: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006.
Für den Kontakt mit trockenen, alkoholischen und sauren Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoff-Innentasche; 1 Innentasche pro „Easy Tear“ PE-Beutel; 10 Paar pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro Karton (200 Paar).