VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
112-2371EA 18.7 EUR
112-2371 112-2372 112-2373 112-3101
VWR®, Nitrilhandschuhe
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren Handschuhe bieten zusätzlichen Schutz, insbesondere bei empfindlicher Haut.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Sehr widerstandsfähig gegen chemikalische Lösungsmittel und Fette
  • Ausgezeichneter Grip, speziell bei nassen Gegenständen
  • Speziell für Latex-Allergiker entwickelt
Für den Laborgebrauch in pharmazeutischen und industriellen Anwendungen, sowie in der Lebensmittelindustrie.
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Standards: EN ISO 3741 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Kat. III; AQL 1.5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Bitte beachten * Dicke ist doppelt gemessen, Minimalwerte