Reinraumhandschuhe, Nitril, Kimtech™ G3 NxT™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
62990 62991 62992 62993 62994 62995
112-4820EA 535 EUR
112-4820 112-4821 112-4822 112-4823 112-4824 112-3486
Reinraumhandschuhe, Nitril, Kimtech™ G3 NxT™
Handschuhe
Beidseitig tragbare Handschuhe mit Rollrand. Latex-frei.
  • Unsteril, ungepudert
  • Strukturierte Fingerspitzen für verbesserte Griffsicherheit
  • Antistatisch
  • Verbesserter Reinheitsgrad
Suitable for Class 10, ISO 4, M2.5 cleanrooms.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Standards: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1.5
Verpackung: Packaged in cleanroom compatible polyethylene, 100 gloves per double poly bag, 10 bags per pack.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Beidseitig tragbar / handspezifisch Beidseitig tragbar Beidseitig tragbar
Environmentally Preferable Abfallreduzierend Abfallreduzierend
Einweg / wiederverwendbar Einweg Einweg
Gepudert/ungepudert Ungepudert Ungepudert
Reinraumklasse 1/ISO 3 1/ISO 3
Stulpenart Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117 Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
Stärke - Stulpe 0,10 mm 0,10 mm
Fingerdicke 0,16 mm 0,16 mm
Stärke - Handfläche 0,13 mm 0,13 mm
EN Standard EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS) EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
Antistatisch + +