Reinraumhandschuhe, Nitril, Chemsoft CE™
Lieferant: Honeywell Safety
CE412W/L CE412W/M CE412W/S CE412W/XL CE412W/XS
112-2546EA 96.9 EUR
112-2546 112-2547 112-2548 112-2549 112-2550
Reinraumhandschuhe, Nitril, Chemsoft CE™
Handschuhe
Diese Handschuhe haben antistatische Eigenschaften und eignen sich daher ideal für die Feinmontage von Teilen in Reinräumen, in der Pharmazie und in Lackierereien.
  • Unsteril, ungepudert
  • Antistatisch, neuester Stand der Herstelltechnik reduziert die Kontaminationsgefahr
  • Beidseitig tragbar, geriffelte Fingerspitzen garantieren einen guten Halt
  • Lange Bündchen verhindern Verletzungen während dem Arbeiten
Standards: EN ISO 374-1 Type B (JKT); Kat. III; AQL 1,5
Verpackung: Doppelt verpackt, um höchste Reinheit zu gewähren.