PE-Handschuhe
Lieferant: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
1802 1804
112-0060EA 4.4 EUR
112-0060 112-0061
PE-Handschuhe
Handschuhe
Handschuhe sind in Polybeutel verpackt. Für gefahrstofffreie Umgebungen geeignet.
  • Ungepudert
  • Strukturiert für sicheren Griff
  • Beidseitig tragbar
  • Keine toxischen Untermischungen, keine Schwermetalle, formaldehydfrei
Colour: Transparent