Chemikalienbeständige Handschuhe, North Butyl™
Lieferant: Honeywell Safety
B131/10 B131/7 B131/8 B131/9 B131R/8 B131R/10 B131R/11 B131R/7 B131R/9
NORHB131/10EA 159 EUR
NORHB131/10 NORHB131/7 112-2542 112-2543 NORHB131R/8 NORHB131R/10 NORHB131R/11 NORHB131R/7 NORHB131R/9
Chemikalienbeständige Handschuhe, North Butyl™
Handschuhe
Diese ungefütterten Butylhandschuhe bieten höchste Permeationsbeständigkeit gegenüber Gas und Wasserdampf. Besonders resistent gegen Ketone (MEK, MIBL, Aceton) und Ester (Trikresylphosphat, Amylacetat, Ethylacetat).
  • Flexibel und sensibel, auch bei niedrigeren Temperaturen
  • Bleibt geschmeidig von −30 °C bis +50 °C
  • Gebogene Finger und ein handspezifisches Design sorgen für eine bequeme Passform
  • Gerollte Manschetten für einfaches An- und Ausziehen
Verfügbar mit weichem Finish oder Handfläche mit Grip-Saf™ für verbesserte Griffigkeit.
Thickness: 0,33 mm
Colour: Black
EN 374 (BCI)
Standards: EN 388 (2000), EN 374 (BCI); Kat. III