Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® 78-101
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
78-101/7 78-101/9
112-0212EA 10.3 EUR
112-0212 112-0213
Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® 78-101
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren, leichten und dehnbaren Isolierhandschuhe sind aus speziellen Thermolite® Hohlkernfasern gestrickt, welche eine besonders effiziente Wärmeisolationsbarriere zwischen Haut und Umgebung bilden.
  • Nahtlos gestrickte Handschuhe trocknen schneller als Baumwolle, leiten die Hautfeuchtigkeit effizient ab und sorgen so für angenehme Wärme und Tragekomfort
  • Automatenstrick sorgt für längeren und höheren Tragekomfort
  • Keine reibenden Nähte oder scheuernden Säume: Handschuhe sind komfortabel und verhindern Hautreizungen
  • Bis 40 °C waschmaschinenfest
Für die Verwendung als eigenständiger Handschuh oder als Unterziehhandschuh. Ideal für Außenarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (214XA), EN 407 (X1XXXX), EN 511 (100), Kat. III