Hitzeschutzhandschuhe
Lieferant: GANTERIE CO KG
14120 141220
112-2995EA 77.5 EUR
112-2995 112-2996
Hitzeschutzhandschuhe
Handschuhe
Strickgarnhandschuhe aus Nomex®, im Endlos-Nahtlos-Verfahren hergestellt. Kleinmaschiger Frotteestoff.
  • Hohe mechanische Abrieb- und Schnittfestigkeit
  • Beidseitig tragbar und damit doppelt so lange verwendbar
  • In hohem Maße beständig gegen Flammen und kleine Flüssigmetallspritzer
For handling sharp, hot components up to 250 °C. Ideal for welding or where there is a risk of hot projectiles.
Colour: Grey
EN 388, EN 407
Standards: EN 388, EN 407